Corning® Human collagen I (from placenta)
Proveedor: Corning
354265
392-0319EA 398 EUR
392-0319
Corning® Human collagen I (from placenta)
Proteínas y Péptidos
El colágeno I se encuentra en la mayoría de tejidos y órganos, aunque es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Se utiliza como un revestimiento fino en células y tejidos de cultivo; a menudo, se emplea para mejorar la sujeción de las células. Al aplicarlo como un gel, se puede utilizar para facilitar la expresión de la morfología y la función de la célula en concreto. El colágeno I se utiliza normalmente para el cultivo de células endoteliales, hepatocitos, células musculares y otros tipos de células. La formulación de HC del colágeno I de cola de rata se utiliza en tres aplicaciones dimensionales que requieren un gel sólido que proporciona una matriz máxima de soporte 3D (instrucciones adjuntas con el producto).
Control de calidad: todos los preparados se someten a las pruebas de calidad de SDS-PAGE y se comprueba que no contengan bacterias, hongos ni micoplasma. Análisis de antígenos de la hepatitis B y anticuerpos del VIH-1 en el material fuente del colágeno I humano.