Corning® Human fibronectin (from plasma)
Proveedor: Corning
354008 356008
734-0085EA 178 EUR
734-0085 734-0101
Corning® Human fibronectin (from plasma)
Proteínas y Péptidos
La fibronectina (FN) se encuentra en la matriz intersticial y en el plasma. La función principal de la fibronectina parece ser la migración celular durante la cicatrización y la evolución de la herida. Se puede utilizar como fino recubrimiento en superficies de cultivo de tejidos para potenciar la unión, propagación y proliferación de diversos tipos de células.
Control de calidad por medio de SDS-PAGE; análisis de bacterias, hongos y microplasma con resultado negativo. Análisis de antígenos de la hepatitis B y anticuerpos del VIH-1 en material fuente.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Nombre de proteína / péptido Fibronectin
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Especies Human
Fuente Human plasma
Formulación Liofilizada a partir de tampón CAPS con NaCl y CaCl2, pH 11.0; reconstituir en agua destilada (no agitar ni remover)
Condiciones de almacenamiento Estable durante tres meses a 2-8 °C (liofilizada) o dos semanas a -20 °C (en solución). No almacenar en congeladores 'no frost'. Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Certificación ambiental ISO 14001 - Bedford