Poli-D-lisina, Corning®
Proveedor: Corning
354210
734-1102EA 170 EUR
734-1102
Poli-D-lisina, Corning®
Proteínas y Péptidos
La Poli-D-lisina (PDL) es una molécula sintética que se utiliza como revestimiento para mejorar la fijación de las células en superficies de plástico y vidrio. Se ha utilizado para cultivar una gran variedad de tipos de células, especialmente neuronas, células gliales y células transfectadas.