Reactivo de Nessler, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
Determinación de sales de amonio/nitrógeno utilizando materiales que contienen mercurio.
La detección colorimétrica y la determinación de sales de amonio clásicas se llevan a cabo con reactivo de Nessler, un indicador de color amarillo. El más reciente desarrollo de esta técnica implica la utilización de un sistema con dos frascos para poder preparar un reactivo nuevo para cada uso.
MW:
786,4 g/mol |
Número MDL:
MFCD00049656 Núm. CAS: 7783-33-7 |