Prueba en cubeta de DQO para fotómetros no Merck, Spectroquant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
1.18751.0001EA 159 EUR
1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
Prueba en cubeta de DQO para fotómetros no Merck, Spectroquant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Compatible con muchos fotómetros y no requiere programación para medir las pruebas.
  • Cubetas de 16 mm
  • Conforms to ISO 15705