Kits de digestión para preparación de muestras, Spectroquant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
1.14687.0001EA 204 EUR
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
Kits de digestión para preparación de muestras, Spectroquant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Complete sets for digestion in a thermoreactor. The subsequent determination can be carried out in Spectroquant® test cells or reagent test sets. Crack Sets are easy to use and make sample preparation straightforward. For the preparation of dirty, coloured or samples with high levels of suspended material prior to using the appropriate Spectroquant® kit.
  • Contiene todos los reactivos necesarios para los kits seleccionados
  • Fácil de usar, con instrucciones detalladas
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo Crack Set 10 Crack Set 10C Crack Set 20
Environmentally Preferable
Método Peroxodisulfate/acidic Peroxodisulfate/acidic Korolef
Parámetro Pb, Cd, Cr, Fe, Cu, Ni, Zn y P (total) Pb, Cd, Cr, Fe, Cu, Ni, Zn y P (total) Nitrógeno total
Contenido Reactivo de digestión, ácido, agente neutralizante para el ajuste de pH. Reactivo de digestión en cubetas redondas, ácido, agente neutralizante para el ajuste de pH. Reactivo de digestión, base.
Nº de digestiones 100 25 90
M-Clarity quality level MQ100 MQ100 MQ100