Soluciones tampón, CertiPUR® , Supelco®
Proveedor: Merck
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
1.01960.0001EA 418 EUR
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
Soluciones tampón, CertiPUR® , Supelco®
Tampones Tampones pH
Materiales para la calibración y monitorización precisa de instrumentos de pH.
  • Trazable a SRM de NIST y PTB
  • Imprecisión de medición máx. de +/-0.003 pH por unidad
  • Controlados en un laboratorio de calibración acreditado para la medición del valor pH (DKD-K-14301), independiente