Materiales de referencia certificados para el análisis medioambiental
Proveedor: VKI WATER QUALITY INSTITUTE
QCDWB QCRW1-10 QCORGSLUD100 QCORGSLUD5X100 QCWW6-50 QCRW2-50 QCMETALLL1 QCMETALLL2 QCMETALHL1 QCMETALHL2 QCWW4-50 QCMETALLL3 QCWW2.2-50 QCWW2.1-50 QCDW4-50 QCDW4-10 QCWW1B-10 QCWW1B-50 QCWW3-10 QCWW3-50 QCWW4A-50 QCWW5-50 QCRW2-10 QCMETALCOMBI QCWW2.1-10 QCWW2.2-10 QCWW4-10 QCWW4A-10 QCWW5-10 QCRW1-50 QCWW6-10 QCLOAMSOILB200 QCSW3.1B QCSW3.2B
QCDWBEA 1870 EUR
QCDWB QCRW1-10 QCORGSLUD100 QCORGSLUD5X100 QCWW6-50 QCRW2-50 QCMETALLL1 QCMETALLL2 QCMETALHL1 QCMETALHL2 QCWW4-50 QCMETALLL3 QCWW2.2-50 QCWW2.1-50 QCDW4-50 QCDW4-10 QCWW1B-10 QCWW1B-50 QCWW3-10 QCWW3-50 QCWW4A-50 QCWW5-50 QCRW2-10 QCMETALCOMBI QCWW2.1-10 QCWW2.2-10 QCWW4-10 QCWW4A-10 QCWW5-10 QCRW1-50 QCWW6-10 QCLOAMSOILB200 QCSW3.1B QCSW3.2B
Materiales de referencia certificados para el análisis medioambiental
Normativas Estándar par análisis medioambiental
Los materiales de referencia certificados (CRM) producidos por VKI están diseñados para proporcionar materiales de referencia estables y homogéneos para un control de calidad de los análisis medioambientales. La certificación se realiza de acuerdo con las normativas ISO 30 31, 33, 34, 35, ISO 5725 y ISO/REMCO N 37. Todos los CRM son trazables según un estándar nacional o se pueden verificar mediante un grupo de laboratorios reconocidos internacionalmente y vienen con un certificado de análisis que confirma el valor certificado y la incertidumbre en un nivel indicado de confianza.
  • Referencias de líquidos suministrados en envases de ampollas de vidrio listos para realizar diluciones con facilidad