Placas de contacto para el control de aire y superficie, irradiadas
Proveedor: VWR Chemicals
141114ZIEA 148 EUR
141114ZI 141114PY 141114RY 141114TI 140884ZI 140884TI 140774ZI 140774TI 140070ZI 151203ZA 140884CY 141114XI
Placas de contacto para el control de aire y superficie, irradiadas
Medios Placas de contacto
Las placas de contacto son idóneas para el control de la contaminación microbiológica de superficies y aire (con un muestreador de aire) de salas limpias, aisladores, RABS (sistemas de barrera de acceso restringido), industrias alimentarias y hospitales. La triple envoltura garantiza que el propio envase no contamine el entorno, ya que la primera envoltura se quita justo antes de entrar en el área limpia. La envoltura de las placas con PCA no se ha irradiado.
  • Las placas cuentan con una triple envoltura especial con indicador de irradiación
  • Puede utilizar el recipiente reutilizable transparente de PET para transportar las placas al laboratorio después del muestreo
  • Embalaje especial que ofrece una protección adecuada del producto durante el transporte y el almacenamiento
  • Disponibles con desinfectantes neutralizadores TLHTh (Tween®, lecitina, histidina, tiosulfato)
  • Disponibles con certificado de irradiación/dosimetría
  • Existen estudios de resistencia a VHP para todas las placas de envoltura triple
Envase: contiene 8 paquetes de triple envoltura con 10 unidades con un total de 80 placas. Se incluyen 8 recipientes reutilizables transparentes de PET.