Agar para Enterobacter sakazakii Chromocult®
Proveedor: Merck
Selective medium for the detection of Enterobacter sakazakii in milk powder and powdered infant formula. The base in Chromocult ® Enterobacter sakazakii agar allows good growth and strong colour formation of E. sakazakii colonies. The addition of inhibitors and the incubation temperature of 44 °C largely reduce the growth of the majority of gram-positive and gram-negative accompanying flora. E. sakazakii is ß-D-glucosidase positive and grows as blue-green colonies on this medium. Incubation: 24 ±2 hours at 44 ±1 °C. Incubation temperature has a strong influence on sensitivity and selectivity of this method. Temperatures higher than 45 °C will inhibit the growth of E.sakazakii. Temperatures below 43 °C will reduce inhibition of accompanying bacteria.
- Detección fiable, rápida y segura de Enterobacter sakazakii con un método cromogénico a un bajo precio por placa
- La más alta seguridad: la exclusiva técnica cromogénica es la única forma de detectar todas las Enterobacter sakazakii de forma segura y clara
- Fácil interpretación en 24 horas. Únicamente Enterobacter sakazakii produce colonias de color turquesa, mientras que las demás bacterias se inhiben o crecen sin color
- Recomendado por la norma ISO 22964