Suplementos
Proveedor: Merck
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
1.04039.0001EA 53.4 EUR
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
Suplementos
Medios Aditivos y suplementos para microbiología
El aislamiento de microorganismos a menudo requiere el uso de medios selectivos. El uso de suplementos liofilizados asegura una preparación óptima y estandarizada del medio y, por lo tanto, un rendimiento optimizado del medio selectivo.
  • Sin aerosoles liberados tras la apertura, por lo que se minimiza la inhalación de agentes tóxicos
  • Tapas a rosca fáciles de usar que garantizan una apertura sencilla y segura
  • Los volúmenes estándar facilitan la preparación del medio