Medios para análisis de aguas y aguas potables
Proveedor: Merck
1.07680.0500 1.11471.0500
1.07680.0500EA 317 EUR
1.07680.0500 1.11471.0500
Medios para análisis de aguas y aguas potables
Medios Medios deshidratados para microbiología
El agua limpia y fresca es uno de los problemas más importantes que afronta la humanidad. El análisis del agua se recomienda también en la industria alimentaria y farmacéutica. Los medios granulados de Merck se producen siguiendo las normas más estrictas y la calidad se controla de acuerdo con ISO 11133.
  • Todos sus requisitos: una amplia gama de medios deshidratados o listos para usar, como Merckoplate®, junto con los sistemas de filtrado adecuados
  • Productos de alta calidad a precios económicos
  • Todos los medios cumplen con las normas ISO
Solicite nuestro folleto de agua - Examen microbiológico Merck W 286135. Los filtros de celulosa GN-6 de Pall se recomiendan para el examen de agua potable.