Pruebas de detección microbiológica, Bactident®
Proveedor: Merck
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
1.13301.0001EA 109 EUR
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
Pruebas de detección microbiológica, Bactident®
Tests para microbiología Tests enzimáticos
La presencia o ausencia de actividad enzimática es una propiedad taxonómica de los microorganismos que facilita su diferenciación o identificación.