VWR® Culture Media, Ready To Use, In Plates
Proveedor: VWR Chemicals
XDG000475 22.16.90.555.2 22.16.90.556.2 22.16.55.153
AX051105EA 58.7 EUR
AX051105 AX051112 AX051101 AX051121 AX051120 AX051124 AX051131 AX051132 AX051150 AX051163 100053UA 100063UA 100460ZF 102770ZA 100121ZA 100191ZF 101114ZA 100793ZA 101591ZF 101274ZA 100253NF 100980ZA 100331ZA 100460GF 100371ZA 100742ZA 100641ZA 100560ZA 100720ZA 100774ZA 100782ZA 100070ZA 101938ZF 100884ZA 100911ZA 100692ZA 101004ZA 101023ZA 101183ZA 101203ZA AX051165 AX051166 100082XA 100460XF 102950IM 100253ZF 100353OF 100582ZA 101011ZA 101114SA 101241ZF 101294ZA 101320ZA 112321TA 101114IF 102898KA 102918ZA 170082UA 170560ZA 170692ZA 170774ZA 170793NA 170793ZA 170802ZI 170884CF 170884ZA 170980ZA 171023ZA 171114ZA 171250ZA 171274ZA 171300ZA 171320ZA 171380ZA 171400ZA 100884CF 100544ZA 100613IF 111114NF 101141AA 100250DF 100582JA 101241AF 101114AF 100544XA 100582XA 102310XF 103660XF 101611ZA 100611ZA 103650YF 100731ZA 103554ZA 100692PA 170641ZA 170731ZA 173554ZA 104744ZA 100613DA 102470ZF 104852AF 103542ZF 100158JF AX051168 200460GF 100222ZA 112230CA 11.1285 100852ZA 173580ZA 175160ZA 100772ZA30 22.16.90.555.2 22.16.90.556.2 100470ZA 171141AA 172321ZA 173241ZA 100542CA 120460GF 175350ZA 121114ZA 121294ZA 102950IMMP 102898KAMP 175160ZAMP 173580ZAMP 173554ZAMP 171400ZAMP 171320ZAMP 171300ZAMP 171274ZAMP 170793ZAMP 170692ZAMP 170560ZAMP 101611ZAMP 100611ZAMP 100582ZAMP 100582XAMP 100582JAMP 100560ZAMP 100544ZAMP 100253ZFMP 100070ZAMP 100063UAMP 100053UAMP 101004ZAMP 101294ZAMP 101274ZAMP 101203ZAMP 101114ZAMP 101114IFMP 101114AFMP 100641ZAMP 100884ZAMP 100793ZAMP 100782ZAMP 100774ZAMP 100731ZAMP 100692ZAMP 102502ZA 175452ZA 22.16.55.153 105452ZA 100882ZA 600343GF 171212ZA 100882EA 175584ZA 100101ZA 100782XA 105406ZF AX051169 103580ZF 175566ZA 101112DA 101610AA 175880ZA 120070ZA 120774ZA 122310XF 121203ZA 100521ZA 120063UA 120582ZA 102310CF 100462AF 171142AF 170460GF 106060ZA 121004ZA 120053UA 120462AF 122230CA 106050ZA 122898KA 106170ZA 100542YA 103332YA 170460ZF 100580ZA 172324ZA 100793NA 295025ZA 291370ZA 106340ZA 106140AA 106181ZA 106370ZF 105190ZA 103662ZA 101250ZA 176181ZA 102684XA 170540YA 171002ZA 120884CF 122950IM 175592ZA 105442AF 101142AF 106822ZAB 120460ZF
VWR® Culture Media, Ready To Use, In Plates
Medios Medios preparados
Para varias aplicaciones microbiológicas.
  • Envasadas en condiciones de sala limpia para evitar la contaminación
  • Fabricadas con fórmulas conforme a las especificaciones de varias farmacopeas y regulaciones ISO
  • Embalaje especial para placas de 55 mm
El embalaje especial de las placas de 55 mm tiene varias ventajas: buena protección de las placas durante el transporte y el almacenamiento, se puede volver a utilizar para transportar las placas después de su uso y es reciclable (PET). Las placas se pueden almacenar desde 2 a 14 °C.
Certificaciones: Chromocult® es una marca comercial registrada de Merck KGaA, Darmstadt (Alemania). Este medio listo para usar está compuesto únicamente de medios deshidratados Chromocult® fabricados por Merck KGaA y Agar.
Envase: Cellophane bag packaging containing 3×10 or 3×3×10 (55 mm plates) or 4×5 or 6×4×5 (90 mm plates).