VWR® Contact Plates, Blister
Proveedor: VWR Chemicals
AX061101EA 112 EUR
AX061101 AX061102 AX061104 AX061105
VWR® Contact Plates, Blister
Medios Placas de contacto
Toda la gama se fabrica a partir de materia prima de alta calidad. Todos los medios de cultivo se fabrican usando bases deshidratadas seleccionadas y cumplen los requisitos de la norma ISO 11133 (microbiología de los alimentos). Fabricados conforme a GMP, los medios se producen usando la última tecnología y se someten a estrictos controles de calidad realizados por microbiólogos cualificados.
  • Envasadas en condiciones de sala limpia para evitar la contaminación
  • Almacenamiento de 2 a 8 °C
  • Fabricadas conforme a GMP con fórmulas que siguen las especificaciones de varias farmacopeas y regulaciones ISO