VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Proveedor: VWR Chemicals
111114ZIEA 29.9 EUR
111114ZI 131114ZI 131114PY 131114RY 111114TI 131114TI 110802ZI 130802ZI 110884ZI 130884ZI 110774ZI 110070PY 110884CY 112750ZI 130884CY 110884TI 110802ZIMP 110884TIMP 110774ZIMP 111114TIMP 111114ZIMP 112230CAMP 131114TIMP 131114ZIMP 131114PYMP 281112ZI 280882TI 280882ZI 281112TI 281112TI30 499270OO 131114XI 285712TI
VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Medios Medios preparados
Disponible en placas de 90 mm. Con TLHTh (polisorbato Tween, lecitina, histidina, tiosulfato) se utilizan como neutralizadores desinfectantes. Las bolsas están disponibles con doble o triple envoltura. Uno de los paquetes de cada bolsa contiene el indicador de irradiación.
  • La triple envoltura impide que el envase contamine el entorno, ya que la primera envoltura se quita justo antes de entrar en el área limpia
  • Disponibles con certificado de irradiación/dosimetría
  • Existen estudios de resistencia a VHP para todas las placas de envoltura triple
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Envase: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.