Laminocultivos de inmersión para superficies y líquidos Envirocheck®
Proveedor: Merck
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
1.02137.0001EA 53 EUR
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
Laminocultivos de inmersión para superficies y líquidos Envirocheck®
Medios Medios preparados
Los laminocultivos de contacto Envirocheck ® se usan frecuentemente para comprobar los puntos de control críticos mediante el sistema HACCP (análisis de riesgos y puntos de control críticos) para el control de la higiene microbiológica de las superficies de los conductos y equipos de producción. Además, estos laminocultivos se pueden usar para controlar la higiene microbiológica de los líquidos. El uso de diversos medios en los laminocultivos de contacto permite detectar organismos tanto en líquidos como en superficies. Estos laminocultivos ofrecen resultados semicuantitativos para 5 parámetros diferentes. Además, la miniestufa de incubación Cultura® facilita el proceso de incubación y permite reducir el espacio de trabajo necesario. Cada laminocultivo de contacto se envasa en un tubo de PC para evitar la contaminación del medio agar antes y después del muestreo.
  • Laminocultivo de contacto flexible para facilitar el muestreo en zonas de difícil acceso
  • Manipulación sencilla
  • Protección frente a la contaminación
  • Conservación a <15 °C (preferiblemente a 12-15 °C)
  • Indicación de la fecha de caducidad en cada caja
Envase: 10 laminocultivos/caja