Medio de inclusión y montaje
Proveedor: Merck
1.03973.0001 1.07960.0500
1.03973.0001EA 110 EUR
1.03973.0001 1.07960.0500
Medio de inclusión y montaje
Tintes Reactivos de microscopía y tinción
La dureza y uniformidad definidas del material que se va a cortar son requisitos fundamentales para conseguir una calidad constante en el proceso de corte. Estos requisitos se pueden cumplir usando una variedad de sustancias adecuadas, como parafinas, resinas, gelatina y celoidina.