Tinciones de Ácidos Nucleicos, GelRed™ y GelGreen™
Proveedor: Biotium
41001 41002 41003 41004 41003-1 41005 41005-1 41003-T 41002-1
41001.EA 522 EUR
41001. 41002. 41003. 41004. 41003-1 730-1535 41005-1 41003-T 41002-1
Tinciones de Ácidos Nucleicos, GelRed™ y GelGreen™
Tintes Colorantes para electroforesis
GelRed y GelGreen son tinciones de gel de DNA/RNA altamente sensibles que se vuelven seguras al evitar la penetración en las células.
  • Gran sensibilidad tanto en geles pre-teñidos como post-teñidos
  • Puede ser calentado en un microondas y almacenado a temperatura ambinente
  • GelRed ha demostrado ser menos mutagénico que el bromuro de etidio
  • No necesita de un proceso de destinción
GelRed es compatible con cualquier transiluminador estándard de 312 nm.
GelGreen puede usarse con un transiluminador UV a 254 nm o con un lector de geles con luz de excitación visible.