Solución salina tamponada con fosfato (PBS), alta concentración de fosfato
Proveedor: Avantor
VWR®
444037EEA 275 EUR
444037E
Solución salina tamponada con fosfato (PBS), alta concentración de fosfato
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de lavado
Irradiated solution, pH 7,2, for washing blots.
  • NaCl 8,77 g/l
  • Na₂HPO₄, 12H₂O 19,2 g/l
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/l