Síntesis de cDNA, qScript™
Proveedor: Quantabio
95047-025 95047-100 95047-500 95048-025 95048-100 95048-500 95049-025 95049-100
733-1173EA 140 EUR
733-1173 733-1174 733-1175 733-1176 733-1177 733-1178 733-1180 733-1181
Síntesis de cDNA, qScript™
Reactivos de ácidos nucleicos RT-PCR and cDNA Reagents
qScript™ cDNA synthesis kit contains qScript™ Reverse Transcriptase, a mixture of a MMLV reverse transcriptase derivative and ribonuclease inhibitor protein, optimised for sensitive and reliable cDNA synthesis over a broad dynamic range of input RNA. cDNA synthesis reagents are provided in a variety of SuperMix and kit formats to suit specific applications.
  • Formato de SuperMix ideal para aplicaciones de alto rendimiento
  • La representación sin errores proporciona la seguridad de que el ARN está representado con exactitud en el cDNA resultante
  • El amplio intervalo dinámico garantiza que se consiguen datos de muestras valiosas de forma fiable
  • Variedad de métodos de cebado para adecuarse a las necesidades individuales
La SuperMix para cDNA qScript™ es una solución fácil de usar para RT-PCR en 2 etapas. Esta SuperMix en un único tubo contiene todos los componentes para la síntesis de cDNA, incluyendo el tampón, dNTPs, MgCl₂, cebadores, inhibidor de la ARNasa, transcriptasa reversa qScript™ y estabilizadores. Solo es necesario añadir el ARN. La síntesis completa del cDNA se realiza en 40 minutos. Se consiguen uniformidad y reproducibilidad sobre un amplio intervalo dinámico, independientemente del ARN de entrada. Además, SuperMix para cDNA qScript™ ofrece una excelente sensibilidad y una representación exacta de genes poco abundantes. El formato Supermix elimina la adición de múltiples componentes, proporcionando reproducibilidad y precisión excepcionales. La SuperMix para cDNA qScript™ está disponible en un único tubo o en formato de 96 pocillos.
El kit de síntesis de cDNA qScript™ es un kit sensible y fácil de usar para la cuantificación del ARN mediante RT-PCR en 2 etapas. Este kit contiene una mezcla optimizada de cebadores aleatorios y oligo (dT) para una síntesis robusta, uniforme y sin errores de la primera cadena sobre un amplio intervalo de concentraciones del molde de ARN. La mezcla de reacción qScript™ (5X) contiene todos los reactivos necesarios para la síntesis de cDNA, excepto para la transcriptasa reversa qScript™ y ARN. La transcriptasa reversa qScript™ se proporciona en un tubo aparte. Este kit está destinado al uso por los investigadores que usen el kit de síntesis de cDNA iScript™ de Bio-Rad para estudios en curso o procedimientos de trabajo normalizados establecidos que no se pueden cambiar fácilmente a SuperMix para cDNA qScript™.
El kit para cDNA qScript™ Flex es un formato fácil de usar para la síntesis de la primera cadena de cDNA que admite múltiples estrategias de cebado de ARN. La mezcla de reacción qScript™ Flex (5X) está optimizada para su uso con cebadores oligo dT, aleatorios o específicos de genes en cualquier combinación. Se proporciona un potenciador de cebado de cDNA patentado que mejora la sensibilidad, premezclado con cebadores aleatorios y oligo dT y en un tubo aparte para usar con cebadores específicos de genes (proporcionados por el usuario). La transcriptasa reversa qScript™ se proporciona en un tubo aparte.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.