Mezclas para qPCR, PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes y FastMixes™
Proveedor: Quantabio
95071-012 95071-05K 95072-012 95072-05K 95072-250 95073-012 95073-05K 95073-250 95074-012 95074-05K 95074-250 95054-02K 95054-500
733-1378EA 806 EUR
733-1378 733-1379 733-1382 733-1383 733-1381 733-1386 733-1387 733-1385 733-1390 733-1391 733-1389 733-1247 733-1246
Mezclas para qPCR, PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes y FastMixes™
Reactivos de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes y FastMixes™ permite realizar PCR cuantitativas eficaces, sensibles y precisas con tampones patentados y estabilizadores SYBR® Green que maximizan la señal fluorescente, la eficacia de la PCR y reducen la formación de dímeros de cebadores. Estas SuperMixes y FastMixes™ se han optimizado para todas las plataformas de instrumentos de PCR en tiempo real, incluyendo los que requieren normalización con colorante de referencia ROX o fluoresceína.
  • FastMixes™ ofrece tiempos de ejecución más cortos, permitiendo más experimentos al día
  • El amplio intervalo dinámico garantiza que se consiguen datos de muestras valiosas de forma fiable
  • El inicio superior a temperatura elevada (Hot-Start) mediado por anticuerpo tiene como resultado una mayor especificidad que conlleva una cuantificación más exacta
  • Fast Cycling usando grupos de cebadores existentes supone la falta de reoptimización y mayor productividad
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes son mezclas de reacción listas para usar y concentradas 2X que contienen todos los componentes para la qPCR, excepto los cebadores y el molde. Un componente fundamental de estas SuperMixes es la Taq DNA polimerasa AccuStart™, que permite la extensión específica y eficaz del cebador con la comodidad del ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente. La Taq DNA polimerasa AccuStart™ contiene anticuerpos monoclonales que se unen a la polimerasa y la mantienen inactiva antes de la etapa inicial de desnaturalización de la PCR. Tras la inactivación por calor, los anticuerpos se desnaturalizan de forma irreversible, liberando la ADN polimerasa Taq completamente activa y sin modificar.
PerfeCTa™ SYBR® Green FastMixes™ son mezclas listas para usar y concentradas 2X que proporcionan la máxima eficacia, sensibilidad y especificidad de PCR y una señal fluorescente fuerte usando protocolos de ciclos rápidos o convencionales. Se consiguen ciclos rápidos mediante la activación instantánea de la Taq DNA polimerasa AccuStart™ acoplada con una cinética de polimerización rápida. Se puede conseguir una qPCR de alto rendimiento en tan solo 33 minutos.