Solución de descontaminación, DNA-ExitusPlus™
Proveedor: PanReac AppliChem
A7089.0500
A7089.0100
A7089.2500RF
A7089.1000RF
A7089.0500EA
87.2
EUR
A7089.0500
A7089.0100
A7089.2500RF
A7089.1000RF
Solución de descontaminación, DNA-ExitusPlus™
Soluciones de limpieza
Descontaminantes
Solución para la eliminación de contaminación de DNA y RNA de superficies. Adecuado para la limpieza de equipos y estaciones de trabajo de PCR, equipos de electroforesis, así como pipetas y tubos de reacción, por ejemplo.
- Todos los componentes son fácilmente biodegradables y no son nocivos ni tóxicos para humanos
- No contiene sustancias minerales agresivas ácidas o alcalinas
- Sin solventes orgánicos ni componentes volátiles
- Suministrado como botellas de pulverización o botellas de recarga (RF)