Tubos de centrífuga, cónicos, NUNC™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
339650 339651 339653 339652 376814
525-0492EA 280 EUR
525-0492 525-0493 525-0495 525-0494 525-0915
Tubos de centrífuga, cónicos, NUNC™
Tubos Tubos de centrífuga
PP, fondo cónico, graduado, estéril, autoclavable con tapón de rosca de HDPE.
  • A prueba de fugas para proteger las muestras
  • USP Clase VI, no pirogénico, no citotóxico y libre de RNasa/DNasa
  • El rack de plástico reciclable reduce los residuos y minimiza el riesgo de contaminación y partículas
It provides open, easy access for pipetting, decanting, and removal of the pellet following centrifugation.
Certificaciones: USP Class VI.
Envase: Tubes are packaged 40 per case.