Tapones desechables, uvex com4-fit
Proveedor: UVEX
2112.004 2112.012
UVEX2112.004EA 50 EUR
UVEX2112.004 UVEX2112.012
Tapones desechables, uvex com4-fit
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Gracias a su diseño compacto, los tapones com4-fit son ideales para usuarios con canales auditivos estrechos.
  • Su forma ergonómica se adapta a la forma natural del canal auditivo
  • Combina una comodidad óptima con el máximo nivel de protección
  • La tecnología x-grip reduce la presión de expansión y, por lo tanto, aumenta la comodidad del usuario, incluso cuando se usa durante períodos prolongados
  • Fácil inserción y extracción
  • Para canales auditivos pequeños y medianos
  • Color de alta visibilidad para un fácil reconocimiento visual
SNR: 33 dB
Certificaciones: EN 352-2:2002