Frascos de cuello estrecho, redondos, LDPE, con tapón de rosca
Proveedor: LAMAPLAST
326G 326 324G 325 324 323G 323 319 317 325G
LAMA326GEA 6.2 EUR
LAMA326G 215-0166 LAMA324G 215-0149 215-0148 LAMA323G 215-0147 215-0146 215-0145 LAMA325G
Frascos de cuello estrecho, redondos, LDPE, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE, translúcido o gris.
  • No hay fugas, adecuado para alimentación
  • Puntos de marcado en la tapa asegura un cierre a prueba de alteraciones
  • Tapa de agarre fácil
Doble sellado con tapón de relleno para asegurar la estanqueidad. Inclinación de los hombros reducir la tendencia de los depósitos de residuos.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904