Frascos de boca ancha y tapón de rosca
Proveedor: LAMAPLAST
413 412 411 410 409 408
215-1364EA 6.1 EUR
215-1364 215-0914 215-0913 215-0912 215-0911 215-0910
Frascos de boca ancha y tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química, resistente al calor hasta 70 °C
  • Estanco
  • Graduado
  • Apto para contacto con alimentos
Con sello adicional interno y puntos de obturación en la tapa y la botella. Puede ser utilizado en cualquier parte el laboratorio y para el muestreo. Boca ancha para el llenado rápido y dispensación de los polvos, pastas y líquidos.