HDPE, translúcido con tapón de rosca en PP
Proveedor: LAMAPLAST
614 613 612 611 610 609 608
215-9004EA 5.7 EUR
215-9004 215-9003 215-9002 215-9001 215-9000 215-0916 215-0915
HDPE, translúcido con tapón de rosca en PP
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 80 °C
  • A prueba de fugas, graduado
Double-closure cap, shoulder and perforated cap allow the installation of seals and labels to ensure the integrity of the contents. Can be used anywhere in the laboratory and for sampling. Wide mouth for rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.