VWR®, Adaptadores para cámaras
Proveedor: VWR Collection
630-0865EA 59.5 EUR
630-0865 630-0866 630-0867 630-0868 630-2687
VWR®, Adaptadores para cámaras
Adaptadores Adaptadores, cámara a microscopio
Estos adaptadores permiten conectar cámaras con chips de diferente tamaño a microscopios con rosca de montaje tipo C.