1,3-Dioxano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dioxa-ciclohexano, m-Dioxano
H54107.06 H54107.14
H54107.06EA 68.7 EUR
H54107.06 H54107.14
1,3-Dioxano ≥98%
1,3-Dioxano
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 105…106 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,032
Pto. de inflamación: 5 °C (41 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006566
Núm. CAS: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
UN: 1165
ADR: 3,II