Tetrahidropirano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43950.0250 8.43950.1000
8.43950.0250EA 119 EUR
8.43950.0250 8.43950.1000
Tetrahidropirano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrahidropirano
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 88 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44,2 °C
Densidad: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006585
Núm. CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,09356
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 80.2 g/l (25°C)
Melting Point -49.2 °C
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point -16 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)