2-Bromo-4-cloropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H33698.03
H33698.06
H33698.03EA
41.3
EUR
H33698.03
H33698.06
2-Bromo-4-cloropiridina ≥97%
2-Bromo-4-cloropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 22918-01-0
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point:
Formula:
C₅H₃BrClN Pto. de fusión: <30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840757 Núm. CAS: 22918-01-0 |