4-Nitroftalonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
H33546.03
H33546.09
H33546.03EA
17.6
EUR
H33546.03
H33546.09
4-Nitroftalonitrilo ≥97%
4-Nitroftalonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 31643-49-9
Molecular Formula: C8H3N3O2
Formula Weight: 173.13
Melting Point: 136-137°
MDL No.: MFCD00040301
Formula:
C₈H₃N₃O₂ MW: 173.13 g/mol Pto. de fusión: 136…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040301 Núm. CAS: 31643-49-9 EINECS: 250-748-9 |