Ácido oleico ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0011-25ML O0011-500ML
TCIAO0011-25MLEA 16 EUR
TCIAO0011-25ML TCIAO0011-500ML
Ácido oleico ≥85.0% (por GC)
Ácido oleico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: 16,7 °C
Densidad: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 187°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064242
Núm. CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Índice Merck: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&vid=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %