Potasio sulfato, anhidro ≥99% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
1B1106-1KGEA 304 EUR
1B1106-1KG 1B1106-500G
Potasio sulfato, anhidro ≥99% ACS
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
Pto. Ebullición: 1698 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1069 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.5 — 8.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%