Éter diisopropílico estabilizado para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
390660010
390660025
ACRO390660010EA
55.8
EUR
ACRO390660010
ACRO390660025
Éter diisopropílico estabilizado para análisis
Éter diisopropílico
Formula:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ Pto. Ebullición: 68 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –85,5 °C Densidad: 0,72 g/cm³ Pto. de inflamación: –29 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008880 Núm. CAS: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN: 1159 ADR: 3,II Índice Merck: 13,05232 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤25 APHA |
Stabilizer | Approx. 50 ppm BHT |
Non-volatile matter | ≤0.005 % |
Acidity | ≤0.0004 meq/g |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Tin (Sn) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |