Ácido 3-bromo-o-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55436.03
H55436.06
H55436.03EA
44.7
EUR
H55436.03
H55436.06
Ácido 3-bromo-o-toluico ≥97%
Ácido 3-bromo-o-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 76006-33-2
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00270097
Formula:
C₈H₇BrO₂ Pto. de fusión: 152…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00270097 Núm. CAS: 76006-33-2 |