4-Amino-2-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metil-4-piridilamina, 4-Amino-2-picolina
H55036.MD
H55036.03
H55036.06
H55036.MDEA
52.6
EUR
H55036.MD
H55036.03
H55036.06
4-Amino-2-metilpiridina 98%
4-Amino-2-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 18437-58-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Melting Point: 93-97°
MDL No.: MFCD00186509
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. de fusión: 93…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00186509 Núm. CAS: 18437-58-6 |