Ácido indol-7-carboxilico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-7-carboxylic acid
H54931.03 H54931.06 H54931.14
H54931.03EA 44.7 EUR
H54931.03 H54931.06 H54931.14
Ácido indol-7-carboxilico ≥97%
Ácido indol-7-carboxilico
Purity: 97% CAS No.: 1670-83-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.05 MDL No.: MFCD00210442
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210442
Núm. CAS: 1670-83-3
EINECS: 216-801-5