Bario cloruro 1 mol/l (2 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
Sinónimos: Cloruro de bario
MC310908.1000 MC310908.6020 MC310908.9020 MC310908.9200
PRLSMC310908.1000EA 0 EUR
PRLSMC310908.1000 PRLSMC310908.6020 PRLSMC310908.9020 PRLSMC310908.9200
Bario cloruro 1 mol/l (2 N) en solución acuosa
Bario cloruro
Formula: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Pto. Ebullición: 1560
Pto. de fusión: 963
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003445
Núm. CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00998