Oleato de etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0143-25ML O0143-5ML
TCIAO0143-25MLEA 153 EUR
TCIAO0143-25ML TCIAO0143-5ML
Oleato de etilo ≥95.0% (por GC)
Oleato de etilo
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Pto. Ebullición: 209°C
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 181°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009579
Núm. CAS: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Índice Merck: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0e5911729135a64a565332d8a3119b49b97ebc&vid=fa0e5911729135a64a565332d8a3119b49b97ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %