Miristato de isopropilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M0481-25ML M0481-500ML
TCIAM0481-25MLEA 17 EUR
TCIAM0481-25ML TCIAM0481-500ML
Miristato de isopropilo ≥98.0% (por GC)
Miristato de isopropilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de inflamación: 164°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008982
Núm. CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Índice Merck: 14,05215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&vid=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %