Metanosulfonato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55120.06
H55120.14
H55120.22
H55120.06EA
64.7
EUR
H55120.06
H55120.14
H55120.22
Metanosulfonato de metilo ≥99%
Metanosulfonato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 66-27-3
Molecular Formula: C2H6O3S
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.3
Refractive Index: 1.4140
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 1098586
Merck Reference: 14,6097
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007557
Formula:
C₂H₆O₃S MW: 110.13 g/mol Pto. Ebullición: 202…203 °C Pto. de fusión: 20 Densidad: 1.3 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007557 Núm. CAS: 66-27-3 EINECS: 200-625-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,06170 |