Quinuclidina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
H54498.MD H54498.03 H54498.06
H54498.MDEA 76.3 EUR
H54498.MD H54498.03 H54498.06
Quinuclidina ≥97%
Quinuclidina
Formula: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157…160 °C
Densidad: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006690
Núm. CAS: 100-76-5
EINECS: 202-887-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,8081