3-Etinilanísol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1-Metoxi-3-etinilbenceno, 1-Etinil-3-metoxibenceno
H55254.MD
H55254.03
H55254.06
H55254.MDEA
32.9
EUR
H55254.MD
H55254.03
H55254.06
3-Etinilanísol 96%
3-Etinilanísol
Purity: 96%
CAS No.: 768-70-7
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 204-210°
MDL No.: MFCD00160810
Formula:
C₉H₈O MW: 132.16 g/mol Pto. Ebullición: 204…210 °C Densidad: 1.04 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) |
Número MDL:
MFCD00160810 Núm. CAS: 768-70-7 |