ω-Bromo-2-fluoroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(2-fluorofenil)etan-1-ona, α-Bromo-2-fluoroacetofenona, Bromometil-o-fluorofenilcetona
H34179.03 H34179.09
H34179.03EA 37.6 EUR
H34179.03 H34179.09
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona ≥98%
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 655-15-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00278796
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278796
Núm. CAS: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8,III