2-Ciclohexen-1-ona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0707-25ML C0707-500ML C0707-100ML
TCIAC0707-25MLEA 25 EUR
TCIAC0707-25ML TCIAC0707-500ML TCIAC0707-100ML
2-Ciclohexen-1-ona ≥96.0% (por GC)
2-Ciclohexen-1-ona
Formula: C₆H₈O
Pto. Ebullición: 171°C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 56°C
Número MDL: MFCD00001577
Núm. CAS: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f5cbc2732a9210dfb896e40a2ecbb47391f57b1&vid=5f5cbc2732a9210dfb896e40a2ecbb47391f57b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %