2-Bromo-9-fluorenona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-9H-fluoren-9-one
H55962.MC
H55962.ME
H55962.14
H55962.MCEA
0
EUR
H55962.MC
H55962.ME
H55962.14
2-Bromo-9-fluorenona 96%
2-Bromo-9-fluorenona
Formula:
C₁₃H₇BrO MW: 259.1 g/mol Pto. de fusión: 146…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010789 Núm. CAS: 3096-56-8 |