2-Amino-9-fluorenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55048.03
H55048.06
H55048.14
H55048.03EA
58.9
EUR
H55048.03
H55048.06
H55048.14
2-Amino-9-fluorenona 98%
2-Amino-9-fluorenona
Purity: 98%
CAS No.: 3096-57-9
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 157-160°
MDL No.: MFCD00001157
Formula:
C₁₃H₉NO Pto. Ebullición: 361 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 157…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001157 Núm. CAS: 3096-57-9 EINECS: 221-445-9 |