Azufre 1000 mg/L en agua (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13842.AD 13842.AE 13842.AP
13842.ADEA 62.8 EUR
13842.AD 13842.AE 13842.AP
Azufre 1000 mg/L en agua (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de azufre
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certificaciones: Trazable a NIST